Merck
CLS9944916XX
Pyrex® Einweg-Kulturröhrchen mit Schraubdeckel und Rundboden
capacity 19.0 mL
Synonym(e):
culture tube, glass tubes, test tubes, Corning® 99449
Größe auswählen
1000 EA
€ 557,00
€ 557,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1000 EA
€ 557,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121706
NACRES:
NB.43
€ 557,00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
round bottom tube
Gewindegröße
15-415
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
Verpackung
pkg of 1000 ea
pkg of 250 ea
Hersteller/Markenname
Corning 99449-16XX
AD × L
16 mm × 150 mm
Kapazität
19.0 mL
Farbe
clear
Eignung
suitable for (culture)
Allgemeine Beschreibung
Kulturröhrchen aus Borosilikatglas. Die Schraubdeckelröhrchen werden ohne Deckel geliefert!
  • Pyrex® disposable culture tubes are made of low-expansion borosilicate glass.
  • Ideal for use in tissue culture and general bacteriological applications.
  • Screw-cap tubes are supplied without caps.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)