Merck
CLS982616
Pyrex® Kultur-Röhrchen mit PTFE-belegtem Schraubdeckel
O.D. × L 16 mm × 100 mm
Synonym(e):
Corning® 9826
About This Item
UNSPSC-Code:
41121706
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass
cap (PTFE Liner)
round bottom tube
Gewindegröße
15-415
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 144 ea
case of 288
Hersteller/Markenname
Corning 9826-16
AD × L
16 mm × 100 mm
Farbe
clear
Eignung
suitable for (culture)
Allgemeine Beschreibung
Kappe mit PTFEbeschichteter Gummidichtung; weißes Emaille-Markierungsfeld
  • Pyrex® culture tubes are made of low-expansion borosilicate glass.
  • Includes a phenolic screw cap to facilitate handling and sealing after autoclaving.
  • The polytetrafluoroethylene (PTFE) faced glued-in rubber liner ensures a highly inert sealing face.
  • White enamel marking spot for pencil notations.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)