Merck
CLS72686
Pyrex® solid glass beads
6mm packing beads, 4/cs
Synonym(e):
glass packing beads, Corning® 7268
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass (borosilicate glass code 7740)
Beschreibung
Diam. tol. ± 0.75 mm
Verpackung
pack of 1
case of 4
Hersteller/Markenname
Corning 7268-6
AD
6 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
These PYREX® beads are useful as boiling stones, mixing beads and as packing for distillation columns. Beads are packaged in 0.45kg. (1 lb.) bottles (each bottle is one pack), which have a packing volume of approximately 360cm3 or 22 cubic inches.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1