Merck
Z265942
Sigma-Aldrich
Feste Glas-Beads
soda-lime glass, diam. 5 mm
Größe auswählen
1 EA
€ 33,10
€ 33,10
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 33,10
About This Item
UNSPSC-Code:
41102422
NACRES:
NB.43
€ 33,10
Check Cart for Availability
Materialien
soda-lime glass
Verpackung
pack of 1 ea
Durchmesser
5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zur Verwendung als Destillationssäulenpackung, Mischkugeln und Siedesteine. Jede 454-g-Schachtel enthält ein Packungsvolumen von etwa 360 cm3. +/- 10 % Variation der Korngröße.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)