CLS71022
Pyrex® volumetric pipette, color-coded
orange, volume 2.0 mL, accuracy: 0.012 mL
Synonym(e):
Corning® 7102
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
Empfohlene Produkte
Materialien
glass
Leistungsmerkmale
graduation
Hersteller/Markenname
Corning 7102-2
Messbereich Volumen
2.0 mL, accuracy: 0.012 mL
Länge
333 mm
Kapazität
2.0 mL
Farbe
orange
Allgemeine Beschreibung
Have larger tip openings for faster delivery.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)