CLS70792N
Pyrex® serological pipettes, disposable, non-sterile, unplugged
volume 2.0 mL
Synonym(e):
pipet
Größe auswählen
€ 269,00
Größe auswählen
About This Item
€ 269,00
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
Verpackung
case of 700 ea
Hersteller/Markenname
Corning 7079-2N
Messbereich Volumen
2.0 mL
Kapazität
2.0 mL
Spitzengröße
, Narrow
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Disposable PYREX® glass pipettes are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out
- Long, slender, tapered tips of pipettes make pipetting faster and easier
- All pipettes have negative graduations and fire polished tips for burr-free, even flow rates
- Nonsterile, unplugged and bulk packed.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)