Merck
CLS70795N
Pyrex® serological pipettes, disposable, non-sterile, unplugged
volume 5.0 mL
Synonym(e):
pipet
Größe auswählen
960 EA
€ 457,00
€ 457,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
960 EA
€ 457,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.04
€ 457,00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
Verpackung
pack of 240 ea
case of 960 ea
Hersteller/Markenname
Corning 7079-5N
Messbereich Volumen
5.0 mL
Kapazität
5.0 mL
Spitzengröße
, Narrow
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Disposable PYREX® glass pipettes are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out
  • Long, slender, tapered tips of pipettes make pipetting faster and easier
  • All pipettes have negative graduations and fire polished tips for burr-free, even flow rates
  • Nonsterile, unplugged and bulk packed.
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)