CLS7078B1
Pyrex® Shorty serological disposable pipette, sterile, plugged
volume 1.0 mL, accuracy: 0.01 mL
Synonym(e):
Corning® 7078B
Größe auswählen
€ 401,00
Größe auswählen
About This Item
€ 401,00
Empfohlene Produkte
Materialien
glass
round tip
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNase free: no
RNase free: no
color-coded Yellow
graduations
subdivision
Verpackung
pack of 250 ea
case of 500 ea
Hersteller/Markenname
Corning 7078B-1
Messbereich Volumen
1.0 mL, accuracy: 0.01 mL
Länge
215 mm
Kapazität
1 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)