Merck
CLS64004L
Pyrex® Squibb separatory funnel, Pyrex® jointed stopper, jointed stopcock
Synonym(e):
Corning® 6400
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Absperrhahngröße
8
Stopfengröße
38
Hersteller/Markenname
Corning 6400-4L
Grundkörper AD
206 mm
Schaft AD × L
14 mm × 65 mm , below stopcock
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)