CLS536025
Pyrex® Micro-Saugflasche
capacity 25 mL
Synonym(e):
conical flasks, Corning® 5360
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
narrow-mouth
Stopfengröße
3
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type ground joint or rubber stopper
Verpackung
case of 18
pack of 6
Hersteller/Markenname
Corning 5360-25
Kapazität
25 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)