Merck
CLS49801L
Pyrex® narrow-mouth graduated Erlenmeyer flask
capacity 1,000 mL
Synonym(e):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks glass, Corning® 4980
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass
narrow-mouth
Verbindung
joint stopper9
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
subdivision 50 mL
Verpackung
case of 24
pack of 6
Hersteller/Markenname
Corning 4980-1L
Verfügbarkeit
not available in EU
Messbereich Volumen
250-1,000 mL
Kapazität
1,000 mL
Allgemeine Beschreibung
Schliff in NS24/40, Kolben graduiert. Entsprechen ASTM E 123 (Corning 5000)
  • Pyrex® narrow-mouth graduated Erlenmeyer flasks are made of borosilicate glass for optical clarity and mechanical strength.
  • Flasks have durable white enamel graduations and an extra-large marking spot.
  • Features an improved tooled heavy-duty top finish.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)