Merck
CLS401901
Corning® Modified Impeller Assembly (for use with probes) for Magnetically-Driven Proculture® Spinner Flask
fits flask, 36 L
Synonym(e):
equipment replacement accessory
Größe auswählen
1 EA
€ 1.440,00
€ 1.440,00
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.440,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122104
NACRES:
NB.43
€ 1.440,00
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Materialien
stainless steel shaft
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
fits flask 36 L
Hersteller/Markenname
Corning 401901
Allgemeine Beschreibung
Stainless steel impeller shaft with dual bearing, modified impeller assembly for use in magnetically driven, 36L Proculture Spinner Flasks. Narrower impeller paddle design allows use with probes to create a small bioreactor.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
ProCulture is a registered trademark of SP Industries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)