Fortfahren mit
CLS3559
Corning® closed system spinner flask
disposable, pre-assembled, capacity 3 L, sterile
Synonym(e):
Spinner Flask
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
3 L
Material:
polystyrene
Sterility:
sterile
Packaging:
case of 4
Feature:
closure type Screw cap
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene
sterility
sterile
feature
closure type Screw cap
packaging
case of 4
manufacturer/tradename
Corning 3559
capacity
3 L
working volume
1-3 L , 1000-3000 mL
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3569CLS3546CLS5650P500
description
disposable, pre-assembled, capacity 3 L, sterile
description
-
description
disposable, pre-assembled, capacity 1 L, sterile
description
perfluoroalkoxy copolymer, size 500 mL, with GL-25 screw cap
capacity
3 L
capacity
1000 mL
capacity
1 L
capacity
-
manufacturer/tradename
Corning 3559
manufacturer/tradename
Corning 3569
manufacturer/tradename
Corning 3546
manufacturer/tradename
Corning 5650P-500
sterility
sterile
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile
sterility
non-sterile
material
polystyrene
material
high-density polyethylene cap, polystyrene , screw top cap
material
polystyrene
material
long , perfluoroalkoxy copolymer
feature
closure type Screw cap
feature
cap, closure type Screw cap
feature
closure type Screw Cap
feature
closure type Screw cap
packaging
case of 4
packaging
case of 6
packaging
case of 6
packaging
pack of 1, case of 4
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)