Merck
CLS3740M
Pyrex® Soxhlet extraction apparatus
capacity 85 mL , to top of siphon
Synonym(e):
Corning® 3740
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.15
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verbindung
female joint ST/NS45/50
male joint ST/NS24/40
Hersteller/Markenname
Corning 3740-M
Kapazität
85 mL , to top of siphon
Kammer ID × H
38 mm × 130 mm
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)