Merck
CLS3062500
Pyrex® class A serialized/certified single metric scale graduated cylinder
volume 500 mL
Synonym(e):
Corning® 3062
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
subdivision 5.0 mL
Hersteller/Markenname
Corning 3062-500
tol. measuring range
2.0 mL
Volumen
500 mL
Allgemeine Beschreibung
Calibrated "to deliver".
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)