Merck
CLS30621L
Pyrex® class A serialized/certified single metric scale graduated cylinder
volume 1,000 mL
Synonym(e):
Corning® 3062
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
subdivision 10.0 mL
Hersteller/Markenname
Corning 3062-1L
tol. measuring range
3.0 mL
Volumen
1,000 mL
Allgemeine Beschreibung
Calibrated "to deliver".
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)