CLS302410
Pyrex® single metric scale graduated cylinder, calibrated to deliver
volume 10 mL
Synonym(e):
Corning® 3024
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
subdivision 0.1 mL
Hersteller/Markenname
Corning 3024-10
tol. measuring range
0.1 mL
Volumen
10 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Removable PE bumperguard supplied with 25 mL through 1,000 mL sizes
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)