CLS3002250
Pyrex® serialized/certified graduated cylinder with Pyrex® stopper
volume 250 mL
Synonym(e):
Corning® 3002
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
subdivision 2.0 mL
Hersteller/Markenname
Corning 3002-250
tol. measuring range
1.0 mL
Volumen
250 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)