Merck
CLS2480300
Allihn Kühler aus Pyrex® Glas
jacket L 300 mm, joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
laboratory condenser
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Hersteller/Markenname
Corning 2480-300
Mantel L
300 mm
Allgemeine Beschreibung
Mit Abtropfspitze, auch zur Vakuumdestillation geeignet
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)