Fortfahren mit
SYNC212440
Synthware Friedrichs condenser
top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware C212440, glass Friedrichs condenser
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 186,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
€ 186,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
joint
bottom joint: ST/NS24/40, joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C212440
General description
With a joint at 15º angle.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNC214550SYNC243445SYNC232440
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
joint
bottom joint: ST/NS24/40, joint: ST/NS top24/40
joint
bottom joint: ST/NS45/50, joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS34/45
joint
bottom joint: ST/NS24/40
manufacturer/tradename
Synthware C212440
manufacturer/tradename
Synthware C214550
manufacturer/tradename
Synthware C243445
manufacturer/tradename
C232440
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware Friedrichs condenser
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)