Merck
Z552496
Sigma-Aldrich
Aldrich® glass thermometer well
fits flask, 50 L, immersion L 350 mm
Größe auswählen
1 EA
€ 103,00
€ 103,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 103,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
€ 103,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint ST/NS24/40
Leistungsmerkmale
fits flask 50 L
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Knobbed on sides for easy handling.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)