CLS1396100
Pyrex® square media storage bottle
with screw cap, capacity 100 mL
Synonym(e):
Pyrex® media bottles, glass media bottles, media bottle, pyrex bottles
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass bottle
clear bottle
orange polypropylene cap (plug seal)
square bottle
wide-mouth bottle
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
autoclavable
cap
disposable
graduations
subdivision 20 mL
Verpackung
case of 10 ea
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
Corning 1396-100
AD × H
50 mm × 105 mm
Kapazität
100 mL
Fitting
GL 32 neck thread
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)