CDS008546
(3-Ethyl-3H-imidazol-4-yl)-methanol
AldrichCPR
Empfohlene Produkte
Form
solid
SMILES String
CCn1cncc1CO
InChI
1S/C6H10N2O/c1-2-8-5-7-3-6(8)4-9/h3,5,9H,2,4H2,1H3
InChIKey
FRNCAMZAPFINSG-UHFFFAOYSA-N