CDS006717
Cyclo(-Gly-Phe)
AldrichCPR
Empfohlene Produkte
Form
solid
SMILES String
O=C1CNC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)N1
InChI
1S/C11H12N2O2/c14-10-7-12-11(15)9(13-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,15)(H,13,14)/t9-/m0/s1
InChIKey
UZOJHXFWJFSFAI-VIFPVBQESA-N