Merck
C73303
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzylchlorid
99%
Synonym(e):
α-Chlor-o-xylol
Größe auswählen
25 G
€ 40,00
€ 40,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 40,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.61
Beilstein:
386016
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 40,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.541 (lit.)
bp
197-199 °C (lit.)
Dichte
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccccc1CCl
InChI
1S/C8H9Cl/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5H,6H2,1H3
InChIKey
VQRBXYBBGHOGFT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
163.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
73 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)