Merck
C58703
Sigma-Aldrich
4-Chlor-3-Nitrobenzaldehyd
98%
Größe auswählen
25 G
€ 186,00
€ 186,00
Voraussichtliches Versanddatum25. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 186,00
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(NO2)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.56
Beilstein:
778323
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 186,00
Voraussichtliches Versanddatum25. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
61-63 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cc(C=O)ccc1Cl
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9(11)12/h1-4H
InChIKey
HETBKLHJEWXWBM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Alagarraj Arunadevi et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 38(9), 656-679 (2019-04-17)
In this work, we have synthesized a few novel mononuclear complexes of Cu(II), Co(II), Ni(II) and Zn(II) using a pyrazolone-derived Schiff base ligand. They were characterized by spectroscopic and analytical methods. The elemental analyses, UV-Vis, magnetic moment values and molar