Merck
C53205
Sigma-Aldrich
1-Chlormethyl-2-Methylnaphthalin
97%
Größe auswählen
25 G
€ 135,00
€ 135,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 135,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3C10H6CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.67
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 135,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
59-62 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc2ccccc2c1CCl
InChI
1S/C12H11Cl/c1-9-6-7-10-4-2-3-5-11(10)12(9)8-13/h2-7H,8H2,1H3
InChIKey
STBYRSZXHDPASK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)