Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 114,00 € 85,50 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 324,00 € 243,00 |
Über diesen Artikel
€ 85,50
Listenpreis€ 114,00Sparen Sie 25%grade
purum
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
bp
245 °C (lit.)
mp
143-145 °C (lit.)
solubility
dioxane: soluble 1 g/10 mL (hot)
functional group
bromo
SMILES string
BrCc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H8Br2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H,5-6H2
InChI key
RBZMSGOBSOCYHR-UHFFFAOYSA-N
Application
- third-generation bis(1-pyrazolyl)methane ligands[1]
- 5,5′-[(p-phenylenedimethylene)dithio]bis(1-phenyl-1H-1,2,3,4-tetrazole)
- new bis 1,10-phenanthroline ligand (composed of two subunits of 7-(p-anisyl)-1,10-phenanthroline (phen) joined by p-(CH2)2C6H4(CH2)2 space groups at 4 positions), via Skraup synthesis[2]
- stereoisomers of α,α′-bis[3-(N,N-diethylcarbamoyl)-piperidino]-p-xylene[3]
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay 97% | assay 97% | assay ≥90% (GC) |
| solubility dioxane: soluble 1 g/10 mL (hot) | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 143-145 °C (lit.) | mp 143-145 °C (lit.) | mp 114-116 °C (lit.) | mp - |
| form crystals | form crystals | form - | form liquid |
| bp 245 °C (lit.) | bp 245 °C (lit.) | bp - | bp 88-90 °C/0.02 mmHg (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α,α′-Dibrom-p-xylol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?