BR781782
BRAND® microplate BRANDplates®, hydroGrade
size 96 wells, size 350 μL, flat bottom, transparent
Synonym(e):
BRANDplates®, Immunology, Microplates, hydroGrade
Größe auswählen
€ 204,00
Größe auswählen
About This Item
€ 204,00
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless wells
flat bottom
polystyrene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
skirt (U-bottom)
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 781782
Größe
350 μL
96 wells
Arbeitsvolumen
350 μL
Farbe
transparent
Eignung
suitable for (bacteriological assays)
Bindungsart
high binding surface
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)