BR780753
BRAND® micro tube with bulk screw cap and silicone sealing
capacity 2 mL, self-standing bottom, sterile
Synonym(e):
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
Größe auswählen
€ 182,00
Größe auswählen
About This Item
€ 182,00
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless tube
polyethylene cap
polypropylene tube
self-standing bottom
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
RNase and DNase free
graduations
Verpackung
pack of 500 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 780753
Kapazität
2 mL
Röhrchendurchm.
13 mm
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- With matte label field
- Application: -196 °C to 121 °C
- Sterility/SAL (Sterility Assurance Level) 10-3
- BIO-CERT® PCR QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, Pyrogens and PCR-Inhibitors
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)