Merck
BR780605
BRAND® microcentrifuge tube rack
Holds 20 x 1.5 mL tubes
Synonym(e):
accessories, microcentrifuge tubes, racks, tubes
Größe auswählen
1 EA
€ 12,20
€ 12,20
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 12,20
About This Item
UNSPSC-Code:
41122804
NACRES:
NB.12
€ 12,20
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
Holds 20 x 1.5 mL tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 780605
Ständergröße
210 mm × 70 mm × 37 mm
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)