Merck
BR704522
BRAND® discharge tube seripettor® /seripettor® pro
for 2 & 10 mL
Synonym(e):
Accessories, Bottle-top Dispenser, Dispenser, seripettor®
Größe auswählen
1 EA
€ 83,50
€ 83,50
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 83,50
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.43
€ 83,50
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 704522
Länge
800 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Tubing PTFE, coiled, length 800 mm, with safety handle. Not suited for peroxide.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)