Fortfahren mit
BR701367
BRAND® sealing film for storage
DMSO-resistant, allows visual inspection
Synonym(e):
Accessories, Deep-well Plates, Plates, Sample Storage, Sealing films
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41122410
eCl@ss:
32120613
Manufacturer/tradename:
BRAND 701367
Material:
polypropylene , polypropylene film
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 100 ea
€ 102,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene , polypropylene film
sterility
non-sterile
feature
piercable
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
BRAND 701367
General description
This film is ideal for PCR, ELISA and sample storage. Due to its adhesive, it can be used down to - 80° C, is DMSO-resistant and resistant to common solvents.
Features and Benefits
  • Temperature stability up to 120°C
  • Tight seal for minimizing evaporation
  • DMSO- and solvent-resistant
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BR701370BR781381BR701371
description
DMSO-resistant, allows visual inspection
description
self-adhesive, suitable for (for automation), polypropylene
description
self-adhesive, suitable for (for cold storage), aluminum
description
self-adhesive, suitable for (for storage/fluorescence measurement), vinyl
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
BRAND 701367
manufacturer/tradename
BRAND 701370
manufacturer/tradename
BRAND 781381
manufacturer/tradename
BRAND 701371
material
polypropylene , polypropylene film
material
polypropylene , film (PP/PE-HD)
material
aluminum , aluminum film
material
black , vinyl film
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 50 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 50 ea
feature
piercable
feature
piercable, self-adhesive
feature
self-adhesive, piercable
feature
self-adhesive
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)