Fortfahren mit
BR6734
Filling valve with for Dispensette® S
1, 2, 5 and 10 mL, PFA/glass/ceramic
Synonym(e):
Dispensette S accessories, Dispensette S valve, Dispensette filling valve
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 18,30
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
€ 18,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
BRAND 6734
packaging
1 ea of
capacity
1, 2, 5 and 10 mL
General description
Valve: PFA/ETFE/Boro 3.3/ceramic.
Legal Information
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BR6735BR6728BR6729
description
1, 2, 5 and 10 mL, PFA/glass/ceramic
description
25, 50 and 100 mL, PFA/glass/ceramic
description
25, 50 and 100 mL, (PFA/Boro 3.3/ceramic/platinum-iridium), no valve marking
description
Organic, 5 and 10 mL, (PFA/Boro 3.3/ceramic/tantalum), valve marking with "ORG"
capacity
1, 2, 5 and 10 mL
capacity
25, 50 and 100 mL
capacity
25, 50 and 100 mL
capacity
5 and 10 mL
manufacturer/tradename
BRAND 6734
manufacturer/tradename
BRAND 6735
manufacturer/tradename
BRAND 6728
manufacturer/tradename
BRAND 6729
packaging
1 ea of
packaging
1 ea of
packaging
1 ea of
packaging
1 ea of
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)