Merck
BR65631
BRAND® desiccator ′Novus′ lid with knob
nominal diameter × O.D. × H 150 mm × 215 mm × 78 mm, with knob lid
Synonym(e):
Accessories, Lids
Größe auswählen
1 EA
€ 114,00
€ 114,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 114,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104510
NACRES:
NB.43
€ 114,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
with knob lid
Hersteller/Markenname
BRAND 65631
Nenndurchmesser × AD × H
150 mm × 215 mm × 78 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Crafted with high-quality materials, this lid features a robust knob for easy handling and secure sealing. Specifically designed for use with BRAND® glass desiccators, providing a perfect fit.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)