Merck
BR65031
BRAND® desiccator ′Novus′
nominal diameter × O.D. × H 150 mm × 215 mm × 233 mm, with knob lid
Größe auswählen
1 EA
€ 170,00
€ 170,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 170,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104510
NACRES:
NB.43
€ 170,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
with knob lid
Hersteller/Markenname
BRAND 65031
Nenndurchmesser × AD × H
150 mm × 215 mm × 233 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Boro 3.3. DIN 12491. Precisely ground flat flanges. Base ring surface studded to improve stability and help prevent cracks. Interchangeable lid.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)