Merck
BR37233
BRAND® BLAUBRAND® Messkolben
Synonym(e):
BRAND® BLAUBRAND® Messkolben, PP-Stopfen, transparent
Größe auswählen
2 EACH
€ 56,70
€ 56,70
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EACH
€ 56,70
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
€ 56,70
Check Cart for Availability
Materialien
clear borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
Verbindung
joint ST/NS14/23
Beschreibung
calibrated to contain (TC, IN)
Leistungsmerkmale
accuracy 0.15 mL
class A DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In)
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 37233
Kapazität
150 mL
Allgemeine Beschreibung
Messkolben nach DIN EN ISO 1042, Klasse A, konformitätsbescheinigt, mit Chargennummer. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Lieferung mit PP Stopfen. Beschriftung für hohen Kontrast in blauer Emaille. Blaubrand Messkolben werden mit einem detaillierten Chargenzertifikat in jeder Packung geliefert. Auf Anfrage gegen Aufpreis auch mit individuellem Eichzertifikat lieferbar.
Rechtliche Hinweise
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)