Fortfahren mit
BR36403
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask trapezoidal
capacity 5 mL, polypropylene stopper, joint: ST/NS 7/16
Synonym(e):
BLAUBRAND®, Volumetric flasks
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
2 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 47,20
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121804
eCl@ss:
32040501
Capacity:
5 mL
Material:
polypropylene stopper, transparent borosilicate glass 3.3 flask
Packaging:
pack of 2 ea
€ 47,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene stopper, transparent borosilicate glass 3.3 flask
joint
joint: ST/NS7/16
feature
accuracy class A
packaging
pack of 2 ea
manufacturer/tradename
BRAND 36403
capacity
5 mL
General description
Borosilicate 3.3. To DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
All BLAUBRAND® volumetric flasks are delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer. On demand also available with individual certificate or DAkkS calibration certificate.
Legal Information
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BR36404BR36402BR36406
description
capacity 5 mL, polypropylene stopper, joint: ST/NS 7/16
description
capacity 10 mL, polypropylene stopper, joint: ST/NS 10/19
description
capacity 2 mL, polypropylene stopper, joint: ST/NS 7/16
description
capacity 20 mL, polypropylene stopper, joint: ST/NS 10/19
capacity
5 mL
capacity
10 mL
capacity
2 mL
capacity
20 mL
manufacturer/tradename
BRAND 36403
manufacturer/tradename
BRAND 36404
manufacturer/tradename
BRAND 36402
manufacturer/tradename
BRAND 36406
feature
accuracy class A
feature
accuracy class A
feature
accuracy class A
feature
accuracy class A
material
transparent borosilicate glass 3.3 flask, polypropylene stopper
material
polypropylene stopper, transparent borosilicate glass 3.3 flask
material
polypropylene stopper, transparent borosilicate glass 3.3 flask
material
transparent borosilicate glass 3.3 flask, polypropylene stopper
joint
joint: ST/NS7/16
joint
joint: ST/NS10/19
joint
joint: ST/NS7/16
joint
joint: ST/NS10/19
packaging
pack of 2 ea
packaging
pack of 2 ea
packaging
pack of 2 ea
packaging
pack of 2 ea
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)