Merck
BR27823
BRAND® BLAUBRAND® Messpipetten, kalibriert für die Abgabe (TD, EX)
capacity 10 mL , with 0.1 mL subdivisions, type 2, suitable for cotton plugs
Synonym(e):
BLAUBRAND®, Graduated Pipettes, Pipettes
Größe auswählen
12 EA
€ 88,20
€ 88,20
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
€ 88,20
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
€ 88,20
Check Cart for Availability
Materialien
AR-Glas®
Agentur
according to DIN 12 697
Leistungsmerkmale
class AS
graduation
suitable for cotton plugs
Verpackung
pack of 12
Hersteller/Markenname
BRAND 27823
Messbereich
accuracy: 0.1 mL
Kapazität
10 mL , with 0.1 mL subdivisions
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
AR-Glas®, DIN EN ISO 835. Type 3 (zero point at the top), totoal delivery. Graduations and inscriptions in high contrast blue enamel.
Rechtliche Hinweise
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.