BR27818
BRAND® BLAUBRAND® Messpipetten, kalibriert für die Abgabe (TD, EX)
camber 1 mL , with 0.1 mL subdivisions, type 2
Synonym(e):
BLAUBRAND®, Graduated Pipettes, Pipettes
Größe auswählen
€ 73,20
Größe auswählen
About This Item
€ 73,20
Empfohlene Produkte
Materialien
AR-Glas®
Agentur
according to DIN 12 697
Leistungsmerkmale
class AS
graduation
Verpackung
pack of 12
Hersteller/Markenname
BRAND 27818
Messbereich
accuracy: 0.1 mL
Sturz/Wölbung
1 mL , with 0.1 mL subdivisions
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Protokolle
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.