Merck
Z326569
BRAND® BLAUBRAND® Messkolben, PP-Stopfen, transparent
volume 25 mL, accuracy: 0.04 mL, neck joint: ST/NS 10/19, polypropylene stopper
Synonym(e):
analytical flask, calibration flask with stopper, glass flask, measuring flask, volumetric flask
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121804
eCl@ss:
32040501
Capacity:
25 mL
Material:
borosilicate glass , polypropylene stopper
Packaging:
pack of 1
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
borosilicate glass , polypropylene stopper
joint
joint: ST/NS neck10/19
description
calibrated to contain (TC, IN)
sterility
non-sterile
feature
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In)., closure type PP Stopper
packaging
pack of 1
manufacturer/tradename
BRAND
volume measuring range
25 mL, accuracy: 0.04 mL
capacity
25 mL
General description
Messkolben nach DIN EN ISO 1042, Klasse A, konformitätsbescheinigt, mit Chargennummer. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Lieferung mit PP Stopfen. Beschriftung für hohen Kontrast in blauer Emaille. Blaubrand Messkolben werden mit einem detaillierten Chargenzertifikat in jeder Packung geliefert. Auf Anfrage gegen Aufpreis auch mit individuellem Eichzertifikat lieferbar.
Other Notes
BR37247 (India)
Legal Information
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)