BR23872
BRAND® Compact BLAUBRAND® Automatic Burette with Polyethylene Bottle
class AS, DE-M, brown glass tube, volume 50 mL
Größe auswählen
€ 164,00
Größe auswählen
About This Item
€ 164,00
Empfohlene Produkte
Materialien
PE bottle (bottle with base)
PTFE stopcock (detachable)
borosilicate glass 3.3
brown glass tube
transparent PVC tube (filling tube)
Leistungsmerkmale
class AS DE-M
subdivision 0.1 mL
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 23872
Messbereich
accuracy: ±0.05 mL
Volumen
50 mL
Kapazität
1000 mL capacity(bottle)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)