BR23836
BRAND® spare burette length for compact automatic burette
25 mL, SILBERBRAND
Synonym(e):
Accessories, Automatic Burettes, Burettes, Compact Automatic Burettes, SILBERBRAND
Größe auswählen
€ 49,10
Größe auswählen
About This Item
€ 49,10
Empfohlene Produkte
Materialien
clear borosilicate glass 3.3
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 23836
Messbereich
25 mL
Bürette L
425 mm
Volumen
25 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)