BR23755
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Dr. Schilling
burette size 15 mL, bottle size 500 mL, AR-Glass
Synonym(e):
Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
Größe auswählen
€ 86,70
Größe auswählen
About This Item
€ 86,70
Empfohlene Produkte
Materialien
AR-Glass
Leistungsmerkmale
Schellbach stripe
graduated in black
Hersteller/Markenname
BRAND 23755
Messbereich Volumen
15 mL, accuracy: ±0.08 mL
Flaschengröße
500 mL
Bürettengröße
15 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)