Fortfahren mit
M4287
Mitomycin C aus Streptomyces caespitosus
powder, suitable for cell culture, BioReagent
Synonym(e):
Mitomycin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 248,00
5 x 2 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 793,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H18N4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
334.33
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7231816
€ 248,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Mitomycin C aus Streptomyces caespitosus, powder, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
Streptomyces caespitosus
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
gray, purple/blue
(1) 3.2, (2) 6.5
solubility
H2O: 4 mL/vial, clear to slightly hazy, blue to purple (Stock solutions should be filter sterilized and stored at 2-8 °C in the dark.)
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CN3C4=C([C@@H](COC(N)=O)[C@@]3(OC)[C@@]1([H])N2)C(=O)C(N)=C(C)C4=O
InChI
1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
InChI key
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
General description
Mitomycin C ist eine systemische Chemotherapieverbindung und ein Antibiotikum, das aus Streptomyces caespitosus gewonnen wird.[1][2] Es ist das erste bioreduktive Alkylierungsmittel, das identifiziert wurde, und ist ein Derivat von 3-Amino-5-hydroxybenzoesäure (AHBA), D-Glucosamin, L-Methionin und Carbamoylphosphat.[3]
Chemische Struktur: Aziridin
Application
Mitomycin C aus Streptomyces caespitosus wurde für die Behandlung von Feeder-Schichten wie z. B. PMEFs (primäre embryonale Fibroblasten der Maus) und CD1 embryonale Fibroblasten (MEFs) der Maus für die Kultur von humanen embryonalen Stammzellen (hESCs) verwendet.[4][5][6] Es wurde außerdem für die für die Behandlung von BLC-Zelllinien (Basal-like-Karzinome) eingesetzt.[7]
Biochem/physiol Actions
Mitomycin C bewirkt die Vernetzung doppelsträngiger DNA, was zu Mutagenese, Hemmung der DNA-Synthese, Auslösung der DNA-Reparatur und Aktivierung der Apoptose führt. Die Fähigkeit, die DNA-Synthese zu hemmen, ist durch die in Mitomycin C vorhandene Aminochinongruppe bedingt.[3][8] Diese Verbindung hat keine Auswirkungen auf die Synthese von RNA und Protein. In Gewebekulturen verringert diese Verbindung die Lebensfähigkeit der Zellen, unterdrückt die Mitose und verursacht eine Desorganisation des Zellkerns und die Produktion von Riesenzellen.[2] Mitomycin C besitzt starke anti-gramnegative und anti-grampositive Aktivitäten.[8] Es enthält drei Gruppen: die Chinin-, die Urethan- und die Aziridingruppe. Es wird verwendet, um mitotisch inaktive Feeder-Zellen in Zellkultursystemen zu erzeugen, z. B. die mitotisch inaktiven Fibroblasten, die in Embryonalstammzellsystemen verwendet werden.
Wirkungsmechanismus: Dieses Produkt ist ein Alkylierungsmittel, das spezifisch auf die Guaninnukleosidsequenz 5′-CpG-3′ abzielt. Es hemmt die DNA-Synthese, indem es kovalent mit der DNA reagiert und Vernetzungen zwischen komplementären DNA-Strängen bildet. Diese Wechselwirkung verhindert die Trennung der komplementären DNA-Stränge und hemmt somit die DNA-Replikation.
Antimikrobielles Spektrum: Mitomycin C weist eine starke Antitumorwirkung, insbesondere gegen Ehrlich-Aszites-Tumorzellen, sowie eine starke bakterizide Wirkung gegen grampositive und gramnegative Bakterien auf.
Preparation Note
Mitomycin C ist bei 0,5 mg/ml wasserlöslich, mit einem pH-Wert von 6,0 bis 7,5. In sauren Lösungen mit einem pH-Wert <6 wird es einer schnellen Zersetzung unterzogen, und behält seine Wirkung am wahrscheinlichsten in Lösungen mit einem pH-Wert von 6 bis 9 bei.
Disclaimer
Dieses Fläschchen enthält 2 mg Mitomycin C und 48 mg NaCl. Stammlösungen sollten mittels Filtration sterilisiert und bei 2 bis 8 °C im Dunkeln gelagert werden. Lösungen mit einem pH-Wert von 6 bis 9 können bei 0 bis 5 °C bis zu einer Woche gelagert werden, wenn sich aber eine Ausfällung bildet, sollte eine frische Lösung hergestellt werden. Die ausgefällte Lösung erwies sich als toxisch gegenüber Zellen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M050310107409001M7949
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
powder, contains NaCl as solubilizer
description
crystalline powder, 98%, pkg of 2 mg
description
≥98% (HPLC), γ-irradiated, suitable for cell culture
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
DNA synthesis | interferes
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, neoplastics
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
form
powder
form
powder
form
crystalline powder
form
powder or crystals
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–10 of 11 Questions  
  1. Why dissolve the powder in water when it seems to be more soluble and stable in DMSO?
    1 answer
    1. While this material is soluble in DMSO, stability studies of solutions prepared in this solvent have not been conducted. Historical data indicates the freeze/thaw process may result in a precipitate that cannot be dissolved. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/266/701/m4287pis.pdf
      Helpful?
  2. What is the main difference between M4287 and M0503? And are both of them suitable for cell culture?
    1 answer
    1. The main difference between M4287 and M0503 is that M4287 is specifically recommended for cell culture and is cell culture tested with a recommended concentration for use in eukaryotic cell culture.
      Helpful?
  3. Where can I find out the expiry date of the product (powder form, not dissolved yet)?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date. It is assigned a recommended retest date of approximately 4 years after the quality release date. A recommended retest date is the time during which the product is expected to remain within established stability specifications, provided that it has been stored under defined conditions. After the Retest Date, product samples should be examined to ensure that the product is still in compliance with the established specifications.
      For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
  4. What concentration of Mitomycin C (Product M4287) for use with mesenchymal stem cells MSC?
    1 answer
    1. The use of Mitomycin C (Product M4287) with mesenchymal stem cells (MSC) has not been investigated. This is an application that will need to be validated by the end user.
      However, certain publications indicate the use of 1 mg/mL of mitomycin C stock solution in stromal cell culture.
      This concentration may be suitable: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014483520304590
      Helpful?
  5. How long can it be stored at 4 degrees when dissolved in water? How should I store it to keep it active for a longer period of time?
    1 answer
    1. As mentioned in product information sheet, generally, solutions at pH 6–9 can be stored at 0–5 °C
      for up to a week. For more information please see https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/m4287
      Helpful?
  6. How should solutions of Mitomycin C, Product M4287, be stored?
    1 answer
    1. Solutions of this product should not be stored frozen. Solutions can be stored at 2-8°C, and should be used within 1-2 weeks. Solutions are light sensitive, but the powder is not.
      Helpful?
  7. At what concentration can Mitomycin C, Product M4287, be used with embryonic stem (ES) cells?
    1 answer
    1. Treatment of the feeder layer with media containing 100 micrograms/mL mitomycin at 37°C for 30 minutes blocked replication of ES cells.
      Helpful?
  8. What is the recommended concentration of Mitomycin C, Product M4287, should I use for eukaryote cell culture?
    1 answer
    1. A concentration between 10-50 micrograms/mL is typically used.
      Helpful?
  9. What is the difference between Mitomycin C products M4287 and M0503?
    1 answer
    1. M4287 has been cell culture tested; M0503 has not been cell culture tested.
      Helpful?
  10. How should the product be dissolved?
    1 answer
    1. Mitomycin C is soluble at 0.5 mg/mL in water, yielding a clear blue solution.
      Helpful?
1–10 of 11 Questions  