Merck
BR22318
BRAND® BLAUBRAND® automatische Bürette nach Pellet
volume 50 mL, accuracy: ±0.10 mL, amber borosilicate glass (lateral needle-valve stopcock PTFE-key, grad. in white)
Synonym(e):
Automatic Burettes, Burettes, Pellet pattern, SILBERBRAND
Größe auswählen
1 EA
€ 229,00
€ 229,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 229,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121808
NACRES:
NB.43
€ 229,00
Check Cart for Availability
Materialien
amber borosilicate glass (lateral needle-valve stopcock PTFE-key, grad. in white)
Leistungsmerkmale
subdivision 0.1 mL
SILBERBRAND class B
without bottle
without intermediate stopcock
Hersteller/Markenname
BRAND 22318
Messbereich Volumen
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
Volumen
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit Hahn und Spülkreis. Entsprechen der DIN 12 700-5, Klasse AS, konformitätsbescheinigt. Kalibriert auf Auslauf (TD,Ex + 30 Sek.) Beschriftung in blauem Emaille. Mit Schellbachstreifen, automatische Nullstellung, Ringmarken. Blauband Büretten werden mit einem kostenlosen Chargenzertifikat pro Verpackungseinheit geliefert.
Rechtliche Hinweise
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)