Merck
BR140004
BRAND® separating funnel with screw cap
size 125 mL, polypropylene
Synonym(e):
Funnels, Separating funnels
Größe auswählen
1 EA
€ 159,00
€ 159,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 159,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
€ 159,00
Check Cart for Availability
Materialien
conical PTFE stopcock
polypropylene
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 140004
Größe
125 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Polypropylene, high clarity for observation of contents. With polypropylene screw cap and special conical PTFE stopcock with retention device. Autoclavable (121 °C).
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)