BR137636
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, crosshead
crosshead, H × D 12 mm × 30 mm
Synonym(e):
Magnetic Stirring Bars, PTFE
Größe auswählen
€ 107,00
Größe auswählen
About This Item
€ 107,00
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE-coated
crosshead
Hersteller/Markenname
BRAND 137636
H × Durchm.
12 mm × 30 mm
Länge
30 mm
Durchmesser
12 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)