Fortfahren mit
Z329150
BRAND® Magnetrührstäbchen, PTFE, achteckig mit Mittelring
L 38 mm, bar diam. 8 mm
Synonym(e):
magnetic bar, magnetic stir bar, octagonal stir bar, spinbar, stir bar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 67,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41103806
NACRES:
NB.72
eCl@ss:
32100100
Material:
PTFE-coated , octagonal (with pivot ring)
Manufacturer/tradename:
BRAND 137615
€ 67,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE-coated , octagonal (with pivot ring)
manufacturer/tradename
BRAND 137615
L
38 mm
bar diam.
8 mm
pivot ring diam.
9.5 mm
General description
Achteckig, mit Drehring. Erzeugen auch bei geringen Drehzahlen eine sehr gute und gleichmässige Durchmischung durch den Drehring.
Other Notes
BR137615 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z329185Z329096Z329193
description
L 38 mm, bar diam. 8 mm
description
L 64 mm, bar diam. 10 mm
description
L 15 mm, bar diam. 8 mm
description
L 75 mm, bar diam. 12 mm
manufacturer/tradename
BRAND 137615
manufacturer/tradename
BRAND 137622
manufacturer/tradename
BRAND 137608
manufacturer/tradename
BRAND 137625
material
PTFE-coated , octagonal (with pivot ring)
material
PTFE-coated , octagonal (with pivot ring)
material
octagonal (with pivot ring), PTFE-coated
material
PTFE-coated , octagonal (with pivot ring)
pivot ring diam.
9.5 mm
pivot ring diam.
11 mm
pivot ring diam.
9.5 mm
pivot ring diam.
14.5 mm
bar diam.
8 mm
bar diam.
10 mm
bar diam.
8 mm
bar diam.
12 mm
L
38 mm
L
64 mm
L
15 mm
L
75 mm
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)