BR115510
BRAND® test tube rack
PTFE, diam. 13 mm , 21 tubes
Synonym(e):
Accessories, Test Tube Racks, Tubes
Größe auswählen
€ 128,00
Größe auswählen
About This Item
€ 128,00
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE
Hersteller/Markenname
BRAND 115510
L × B × H
180 mm × 60 mm × 60 mm
Durchmesser
13 mm , 21 tubes
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- BRAND® test tube racks are sturdy with excellent mechanical strength.
- Chemically resistant to most reagents.
- Suitable for use in temperatures from -200 °C to 250 °C.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)